Faden- und Gefäßschere
Lieferant: HAMMACHER KARL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HWB010-11 HWB040-13 HWB042-14 HWB044-16
233-1117EA 94.9 EUR InStock
233-1117 233-0083 233-1106 233-0084
Faden- und Gefäßschere
Scheren
Edelstahl 18/10, antimagnetisch
  • Scharf/stumpf
  • Weitreichender Einsatzbereich im Labor
  • Säurebeständig
  • Autoklavierbar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge