Apothekerspatel
Lieferant: BOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
3490 3491 3492 3493 3495 3496 3497 3494
231-1072EA 5.3 EUR InStock
231-1072 231-1073 231-1074 231-1075 231-1076 231-1077 231-1078 231-2195
Apothekerspatel
Spatel
Edelstahlklinge, mit Holzgriff.
  • Klinge mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge