Schutzbrillen, Millennia™ Sport
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1005985 1005987
111-3583EA 13.3 EUR InStock
111-3583 111-1609
Schutzbrillen, Millennia™ Sport
Schutzbrillen
Gleiche Leistung und Komfort wie Pulsafe Millenia™ Classic mit schlankerem Rahmen für ein attraktiveres und sportlicheres Aussehen.
  • Durchsichtige, in der Oberkante eingegossene Sichtscheibe, für bessere Sicht und mehr Komfort
  • Ergonomisch geformte, mit hohem Aufprallschutz ausgestattete 3D-Nylonbügel
  • Einstellbares flexibles Kopfband für zusätzliche Sicherheit
Gewicht: 27 g
Weight: 27 g
EN 166, EN 170, EN 172; 1FT
Zertifizierungen: EN 166, EN 170, EN 172; 1FT
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..