Zentrifugenröhrchen für Urinproben
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
VWR®
525-0146EA 177 EUR InStock
VWRI525-0146 VWRI525-0145
Zentrifugenröhrchen für Urinproben
PS, konisch, mit Graduierungen.
  • Für den einmaligen Gebrauch
  • Passend für Standard-Rotoren
  • Kappen aus LDPE (Zubehör)
  • Unbehandelte Harze und nachhaltiges Produktdesign
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge