Schläuche, Gummi, Versilon™ GSR
Lieferant: Saint-Gobain Performance plastics
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
710074 710078 710107 710110
228-0941EA 353 EUR InStock
228-0941 228-0943 228-0961 228-0968
Schläuche, Gummi, Versilon™ GSR
Schläuche Transferschlauch
Natural rubber, red.
  • Excellent elasticity and flexibility, up to 400% elongation
  • Wear resistant
  • Good chemical resistance to acids and alkalis
Made of natural rubber, 45 shore GSR tubing offers good elasticity which makes it easy to install. It is light, supple, wear resistant and has good impermeability. It has good chemical resistance to acids and bases making it the ideal tubing for liquid handling in food, pharma, laboratory and general industry. Heavy wall sizes are available for semi-vacuum and vacuum.
Complies with the requirements of the USMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..