pH-Elektroden, BlueLine
Lieferant: SI Analytics
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BlueLine
SCOI285095740EA 296 EUR InStock
SCOI285095740 662-6143 662-6142 662-6141 662-6140 662-2166 662-2248 662-6048 662-2069 662-2168 662-2239 662-1969 662-1968 662-2071 662-6132 662-6197 662-6131 662-6134 662-6133 662-2250 662-6130 662-2013 662-2012 662-6139 662-2254 662-6114 662-6136 662-6135 662-6138 662-6137 662-6115 662-1954 662-1953 662-2249 SCOI1065896 662-1952 SCOI285129460 SCOI285095712 SCOI285129640
pH-Elektroden, BlueLine
Elektroden pH-Elektroden
Die BlueLine Familie umfasst drei Reihen von Kombinationselektroden: Stabile Elektroden mit Gel-Elektrolyt und Kunststoffschaft für den allgemeinen Gebrauch, Sensoren mit flüssigem Elektrolyt für kritischere Messungen und spezielle Sensoren.
  • Spezielle Elektroden für Redox-Messungen, Oberflächenmessungen und Lebensmittelanwendungen
  • Gel-Elektrolyt erfordert geringen Wartungsaufwand und ist nicht nachfüllbar
  • ID-Sensoren sind mit einem Transponder ausgestattet, der die Informationen zum Typ und die Seriennummer sowie das Datum und das Ergebnis der letzten Kalibrierung trägt und automatisch an das Messgerät übermittelt
  • IDS-Sensoren identifizieren sich automatisch mit ihrer Seriennummer und Typenbezeichnung und übermitteln ihre Kalibrierungsdaten beim Anschluss an ein Messgerät
Order Now
PRODUKT
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge