Portionierungswaagen, Lebensmittelbereich, Serie FD
Lieferant: OHAUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
71170445 71170443
611-2812EA 670 EUR InStock
611-2812 611-2810
Portionierungswaagen, Lebensmittelbereich, Serie FD
Waagen
Eine robuste, leicht zu reinigende Portionierungswaage aus Edelstahl für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, die eine stabile Gewichtsanzeige innerhalb von 2 Sekunden liefert. Die Waage kann mit Netzstrom oder Akku betrieben werden (Akkulebensdauer beträgt 120 Stunden) und ist mit einer automatischen Abschaltung für stromsparenden Betrieb ausgestattet. Sie verfügt über einen Kontrollwägemodus (positiv und negativ) mit drei LED-Anzeigen (rot, gelb, grün) und akustischem Alarm.
  • Sollwert-Taste zur Eingabe von Zielgewichten
  • Nivellierfüße und Frontlibelle
  • Erfüllt die Anforderungen von HACCP
  • Hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 19 mm hohen Ziffern
  • Externe Kalibrierung
Lieferumfang: Supplied with mains transformer.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge