Blockthermostate, digital, duale Regelung, SBH:DC
Lieferant: Cole Parmer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
stuart®
444-1611EA 2170 EUR InStock
444-1611 460-0005
Blockthermostate, digital, duale Regelung, SBH:DC
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Digitale Blockthermostate für zwei Blöcke mit voneinander unabhängiger Temperaturregelung, für jeden Block kann eine andere Temperatur eingestellt werden. Ideal für die präzise Erwärmung von Reagenzgläsern, Mikrozentrifugenröhrchen, Küvetten und Mikrotiterplatten sowie für Anwendungen, bei denen Proben schnell zwischen zwei Temperaturen transferiert werden müssen. Die Geräte bieten genaue und konstante Temperaturen und sind mit einem gut ablesbaren LED-Display ausgestattet, das Soll- und Isttemperatur anzeigt.
  • Zwei Blöcke mit voneinander unabhängiger Temperaturregelung
  • Temperatur-Warnleuchte blinkt, wenn die Blocktemperatur über 50 °C liegt
  • Geräte heizen in weniger als 12 Minuten auf bis zu 100 °C auf
  • BioCote® Mikrobenschutz
  • Temperaturkonstanz und -genauigkeit bei 37 °C: ±0,1 °C (blockintern und blockübergreifend)
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten ist das Blockentnahmewerkzeug. Blöcke bitte separat bestellen.
Achtung! Bitte beachten: *RT = Raumtemperatur
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge