Durchlaufkühler, Serie DLK
Lieferant: Lauda
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
LAUDL001967EA 2170 EUR InStock
LAUDL001967 LAUDL001969 LAUDL001968 461-1292 461-1293 LAUDL001970 LAUDL001972 461-1290 LAUDL001971 461-1291 LAUDL001974 LAUDL001973
Durchlaufkühler, Serie DLK
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Durchlaufkühler erweitern jeden Thermostaten mit Pumpenanschlüssen zu einem vollwertigen Kältethermostaten und ermöglichen das Arbeiten unter Raumtemperatur. Der Durchlaufkühler schaltet sich automatisch ab, wenn ein angeschlossenes Thermostat der Serie Proline, Ultra oder Ecoline (E 300) abgeschaltet wird. Dadurch ist der Durchlaufkühler vor Einfrieren und Trockenlaufen geschützt. Die Wärmetauscher und Kühlrohre der Geräte bestehen aus Edelstahl.
  • Wirtschaftlich und umweltfreundlich: keine Verschwendung und Verschmutzung von Leitungswasser
  • Zuverlässige und reproduzierbare Kühlung, unabhängig von Umgebungstemperatur und Luftdruck
  • Hermetisch versiegelte und korrosionsfreie Kühleinheiten für wartungsfreies Kühlen
  • DLK 10 und DLK 25: Steueranschluss für Netzstromversorgung
  • Proportionale Kühlung bei DLK 45 in Verbindung mit P Steuerthermostaten bzw. DLK 45 CAN in Verbindung mit Proline Thermostaten
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Kälteleistung bei +20, 0, −10, −20, −30 und −40 °C gemessen.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge