Schmelzpunktkapillaren
Lieferant: Cole Parmer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
stuart®
621-2015EA 52.7 EUR InStock
621-2015 621-2016
Schmelzpunktkapillaren
Röhrchen Schmelzpunktkapillaren
Manufactured from soda glass.
These tubes are easy to seal in a Bunsen flame and break into two.
Lieferumfang: Supplied in robust tube holder.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge