LED Beleuchtungssystem, VisiLED
Lieferant: SCHOTT Fibre Optics
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
630-3501EA 340 EUR InStock
SCOC400010
LED Beleuchtungssystem, VisiLED
VisiLED ist ein innovatives Beleuchtungssystem, das speziell für die Stereomikroskopie und Makroskopie entwickelt wurde. Durch die Vorteile weißer LEDs eröffnet dieses System völlig neue Möglichkeiten, mikroskopische Proben ins rechte Licht zu setzen.
  • Die Beleuchtungsköpfe sind segmentweise regelbar und ermöglichen neue Kontrastmethoden
  • Einfaches Kombinieren von Hell- mit Dunkelfeldbeleuchtung oder von Auf- mit Durchlicht ermöglicht den gezielten Einsatz von Mischlicht für anspruchsvolle Anwendungen in Forschung, Entwicklung und Routineverfahren
  • Beleuchtungsparameter können für reproduzierbare Mischlichtbedingungen gespeichert werden
  • Schnelles und einfaches Wechseln zwischen den gespeicherten Lichteinstellungen
MC1500 - Multifunction control with memory simultaneously for two light heads, plus strobing, external triggering or flashing of the LED light heads.
Er steuert bis zu zwei Beleuchtungen gleichzeitig und bietet somit die Möglichkeit, zwei beliebige VisiLED Beleuchtungsköpfe einfach zu kombinieren. Mit dem MC1500 lassen sich verschiedene Beleuchtungsparameter wie Lichtintensität, verschiedene Segmentmodi und Richtungsänderung der Beleuchtung einstellen.
MC750 - Basic control for low contrasting requirements. Continuous dimming via potentiometer and over-temperature protection of the LED light head.
Ring lights:
The VisiLED brightfield ring lights offer homogeneous and shadow-free illumination in a robust metal housing and well designed heat sink to enable a maximum brightness of 200 kLux. The VisiLED brightfield ring lights S40-55, S80-55, S80-25 and S80-65 N offer different brightness levels, working distances and mounting diameters for various stereo microscopy objectives. In combination with the available accessories, like diffusers, polariser sets and adaptor rings, different illumination modes are possible.
The VisiLED slim ring light enables a maximum brightness of 65 kLux. The incredibly thin and light design with an outer diameter of just 82 mm is optimal for unconfined object preparation and provides ample space for the usage with objective revolvers.
The VisiLED darkfield ring light S40-10 D enables a maximum brightness of 130 kLux and offers the possibility of real incident darkfield illumination. In addition, it can be combined with all brightfield ring lights using the brightfield-darkfield adapter kit.
Transmitted light stage : Professional incident and darkfield illumination. The VisiLED backlight offers homogeneous illumination with a maximum light density up to 20 000 cd/m. The VisiLED darkfield backlight TLS-DF offers the possibility of transmitted darkfield illumination.
Bestellinformation: Netzkabel ist separat zu bestellen.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge