Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR® VENTI-Line®, Trockenschränke mit Umluft

Lieferant: VWR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:



VWR®
466-3519EA 0 EUR InStock
466-3519
VWR® VENTI-Line®, Trockenschränke mit Umluft
Öfen Standard-Trockenschränke
Trockenschränke mit Umluft, ideal für routinemäßige Trocknungs- und Heizanwendungen, die kurze Trocknungszeiten erfordern. Die Belüftung kann mithilfe eines manuell einstellbaren Luftklappenstellers und eines Abluftrohres (Ø 50 mm), das sich an der Rückseite des Geräts befindet, eingestellt werden.

  • Mikroprozessorsteuerung
  • Eingebauter Timer, kann auf 0 bis 999 min oder 0 bis 99,9 Stunden oder Dauerbetrieb eingestellt werden
  • Übertemperaturschutz mit optischem Alarm (Sicherheitsthermostat Klasse 3.1)
  • Digitale Temperatureinstellung in Schritten von 1 °C

Lieferumfang: Wird mit zwei Einschüben aus verchromtem Stahl geliefert.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

SERVICELEISTUNGEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge