Penetrometer
Lieferant: STANHOPE SETA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
17190-3 17000-3
619-0312EA 0 EUR InStock
619-0312 STAN17000-3
Penetrometer
Penetrometer
Dieses automatische Penetrometer ist für die Qualitätskontrolle in der Kosmetikindustrie (Cremes, Zahnpasten), Lebensmittelindustrie (Käse, Marmelade) und in der Petrochemie (Wachse, Schmierstoffe, Bitumen) konzipiert.
  • Kopf mit Hebevorrichtung mit zwei Geschwindigkeitsstufen
  • Automatische Kolbenfreigabe und -retention
  • Festkörper-Timer
  • Schnelle und präzise Positionierung mittels Kupplungszeiger
  • Aluminium-Basis mit Wasserwaage und flexiblem Lichtdimmer
Zertifizierungen: ASTM
Bestellinformation: Cone and container are available separately.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..