Mehrfachdispenser, Mehrkanal, Finnpipette™ Multistepper
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Finnpipette™
612-6301EA 0 EUR InStock
612-6301 612-6300
Mehrfachdispenser, Mehrkanal, Finnpipette™ Multistepper
Pipetten Mehrfachdispenser
Der leichte und bedienerfreundliche 8-Kanal-Dispenser wurde speziell für die Arbeit mit Mikrotiterplatten entwickelt und hilft, die Routinearbeit in den Labors zu verkürzen. Er verfügt über den gleichen Handgriff wie der Finnpipette™ Stepper.
  • Handgriff ist mit Finntips™ (Finnpipette™ Stepper) oder mit einem 8-Kanal-Modul (Finnpipette™ Multistepper) einsetzbar
  • Die acht Kanäle geben mit jedem Dispensierschritt exakt die gleiche Menge Flüssigkeit ab
  • Fünf voreingestellte Volumina: 50, 100, 150, 200 und 250 µl
  • Nach Aufnahme der Flüssigkeit können 50 µl in 24×8=192 Wells, 100 µl in 12×8=96 Wells, 150 µl in 8×8=64 Wells, 200 µl in 6×8=48 Wells, 250 µl in 5×8=40 Wells dispensiert werden
  • Rotation des Moduls um 360° um den Handgriff für höheren Dispensierkomfort
  • Vollständige Volumenübersicht auf dem Handgriff
Order Now
PRODUKT
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge