Schlauchpumpen-Komplettpakete
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
523-51019-00 523-51019-02 523-51019-04
224-0033EA 3738 EUR InStock
224-0033 224-1428 HEID523-51019-04
Schlauchpumpen-Komplettpakete
Pumpen Peristaltikpumpen
Komplettpakete bestehend aus Schlauchpumpen-Antrieb, Pumpenkopf und Schlauchmaterial. Sofort einsetzbar.
  • Förderleistung 0,3 bis 80 ml/min
  • Für Schläuche mit 1,6 mm Wandstärke
  • Schlauch-Set beinhaltet je 1 m Tygon-Schlauch (0,8 mm Innendurchmesser) und Silikon-Schlauch (0,8 mm Innendurchmesser)
Schlauchpumpen-Antrieb PD 5101 (technische Beschreibung siehe Artikel 224-1352) mit Pumpenkopf SP quick 1,6 und Schlauch-Set.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..