Einkanal-Schlauchpumpenköpfe
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
527-11100-00 527-11300-00
224-1356EA 574 EUR InStock
224-1356 224-1357
Einkanal-Schlauchpumpenköpfe
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Modell SP quick 1,6 und 2,5 mm.
Für pulsationsarmes Fördern und schnellen Schlauchwechsel.
Modell SP quick 1,6 mm:
Förderleistung 0,3 bis 3 300 ml/min (je nach verwendetem Antrieb und Schlauch)
Für 1,6 mm Schlauchwandstärke
Pulsationsarm durch 5 Rollen; Rollen und Rollenträger aus Edelstahl
Für den Anschluss von zwei Pumpenköpfen ist die Kombination von SP quick und SP quick d zu wählen
Einfacher und schneller Schlauchwechsel
Modell SP quick 2,5 mm:
Förderleistung 0,3 bis 3 300 mL/min (je nach verwendetem Antrieb und Schlauch)
Für 2,5 mm Schlauchwandstärke
Pulsationsarm durch 5 Rollen;More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..