Kreisschüttler, Vibramax
Lieferant: Heidolph
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Vibramax
444-1487EA 865 EUR InStock
444-1487 444-1220 444-1231 444-1232 444-1230
Kreisschüttler, Vibramax
Schüttler Kreisschüttler
Vibrierende Plattformschüttler für Reagenzröhrchen und andere Gefäße mit analogen Drehreglern für die Schüttelfrequenz. Die Motorisolierung verhindert praktisch jegliche Wärmeübertragung vom Motor zur Plattform.
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer: unbeaufsichtigter Betrieb bis zu 120 min; mit akustischem Signalgeber
  • Der Vibramax 100 hat einen größeren Orbit für die bessere Durchmischung auch bei kleinen Mengen
  • Der Vibramax 110 hat einen kleineren Orbit, der die Kontamination auch bei vollen Röhrchen verhindert
  • Verwendung bei 0 bis 50 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Inkubatoren oder Kühlräumen
IP Schutz-Klasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Zertifizierungen: IP Schutz-Klasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Bestellinformation: Lieferung inklusive rutschfester Gummimatte; benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden. Vibramax 100 Zubehör siehe Kategorie B, Vibramax 110 Zubehör siehe Kategorie C.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge