Mini-Schüttler, digital, SSM3 und SSM4
Lieferant: Cole Parmer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
stuart®
444-0118EA 1170 EUR InStock
444-0118 444-0119
Mini-Schüttler, digital, SSM3 und SSM4
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Die kompakten Schüttler mit einstellbarer Drehzahl eignen sich für schonendes Mischen. Beide Modelle besitzen eine LED-Anzeige. Drehzahl und Zeit werden über einen benutzerfreundlichen Wahlschalter geregelt.
  • Digitale Anzeige und Einstellung von Drehzahl und Zeit
  • Kann zwischen 4 und 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Brutschrank oder Kühlraum verwendet werden
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer: Integrierter digitaler Timer, oder von 1 s bis 90 min oder ab 1 min bis 9 h, mit automatischer Abschaltung, Restzeit wird angezeigt
  • Mit einem optionalen, leicht anzubringenden Aufsatzsystem kann der Platz für Proben verdreifacht werden
  • BioCote® Mikrobenschutz
Schüttler SSM3, dreidimensional drehend
Die sanfte, dreidimensionale Wellenbewegung des Schüttlers ist für Rührvorgänge mit Schaumbildung, DNA-Extrahierung und zum Färben und Entfärben von Gelen vorgesehen. Die rutschfeste Matte bietet einen sicheren Halt für Gefäße; das Aufsatzsystem sorgt für mehr Platz.
Wippschüttler SSM4
Die (schaukelnde) Wippbewegung ist besonders für Wasch- und Blottingvorgänge geeignet. Die rutschfesten Matten bietet den Gefäßen einen sicheren Halt und durch den Etagenaufsatz lässt sich der Platz vergrößern.
Zertifizierungen: IP Schutz-Klasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Lieferumfang: Beide Schüttler werden mit rutschfester Matte, jedoch ohne Aufsatzsystem geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge