Stoppuhr, analog
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
609-0130EA 115 EUR InStock
VWRI609-0130
Stoppuhr, analog
Kronenstopper mit Bügelring.
  • Gehäuse aus Kupfer, verchromt
  • ¹/₁₀₀ Sekunden-Anzeige
  • Messung bis max. 15 Minuten
Lieferumfang: Inkl. mehrsprachiger Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch).
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge