Chemie- und Synchro Chemie-Vakuumpumpstände, PC 510 NT und PC 511 NT
Lieferant: Vacuubrand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
181-0199EA 4670 EUR InStock
181-0199 181-1053 181-1660 181-1050 181-1052 181-1051
Chemie- und Synchro Chemie-Vakuumpumpstände, PC 510 NT und PC 511 NT
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Vakuumpumpstände mit einer zwei- oder dreistufigen Chemie-Membranpumpe. Kompakter Aufbau mit Chemie-Membranpumpe NT auf Grundplatte, saugseitigem Abscheider aus Glas mit Schutzbeschichtung (AK), einem bzw. zwei elektromagnetischen Chemie-Saugleitungsventilen, druckseitigem Emissionskondensator mit Auffangkolben und  Vakuum-Controller CVC 3000 auf Controllerträger.
  • Ölfreies Vakuum bis 7 mbar
  • Mit Chemie-Membranpumpen mit hoher Chemikalienbeständigkeit (medienberührte Teile aus PTFE u. ä.)
  • Vakuum-Controller zur optimalen Vakuumsteuerung und -regelung
  • Elektromagnetisches Saugleitungsventil (24 V=)
  • Hohe Standzeiten von Ventilen und Membranen
  • Isolierter Emissionskondensator mit Intensivabscheidung aller Dampfanteile, die bei Kühlwassertemperatur und Atmosphärendruck kondensieren
Diese Vakuumpumpstände bieten eine bewährte Vakuumerzeugung und -regelung für viele Prozesse im chemischen Labor. Ideal für Anwendungen mit mittleren Vakuumanforderungen, wie z.B. für alle 'klassischen' Lösemittel. Das Modell PC 511 hat zusätzlich zum elektronisch geregelten Vakuumanschluss einen manuell regelbaren Anschluss sowie integrierte Rückschlagventile gegen eine wechselseitige Beeinflussung der getrennten Prozesse.
Achtung! Bitte beachten: Note: Bitte besuchen Sie unsere Website für Details auf das gesamte Spektrum von Vacuubrand Chemie und Synchro-Systemen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge