Drehschieber-Vakuumpumpstände PC 3
Lieferant: Vacuubrand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
181-1134EA 6570 EUR InStock
181-1134 181-1132
Drehschieber-Vakuumpumpstände PC 3
Pumpen Vakuum-Drehschieberpumpen
Diese Vakuumpumpstände sind für den Feinvakuumbereich und insbesondere für die Anwendung im chemischen Labor konzipiert. Die wahlweise eingebauten, zweistufigen, Drehschieberpumpen haben eine Gasballsteinrichtung  und einen Auspuff-Filter zum Abscheiden des Ölnebels. Durch die Glaskühlfalle GKF 1000i können auch größere Mengen kondensierbarer Dämpfe abgepumpt werden.
  • Anschlussfertiger, kompakter Feinvakuumpumpstand
  • Großvolumige Glaskühlfalle, verspiegelt für lange Kühlmittelstandzeiten, mit Implosionsschutz
  • Leistungsfähige zweistufige Drehschieberpumpe
  • Kompakt, übersichtlich, bedienerfreundlich
Coolant capacity of cooling trap (LN2) approx. 1 L
Lieferumfang: Der Pumpstand wird fertig montiert mit zweistufiger ölgefüllter Drehschieberpumpe, verspiegelter Glaskühlfalle GKF 000i mit Schutzmantel, Ventil, Auspuff-Filter, Pumpstandkonsole, Schalter, Kabel, Stecker und Betriebsanleitung geliefert
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge