Wasserbad-Schutzmittel, Aqua-Stabil
Lieferant: JULABO GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
8940006 8940012
461-3100EA 215 EUR InStock
461-3100 461-0048
Wasserbad-Schutzmittel, Aqua-Stabil
Reinigungsmittel Wasserbadschutzmittel
Ideal für Heizbäder, Thermostate, Wasserbäder und Schüttelwasserbäder. Für die Anwendung 2 ml Schutzmittel mit 1000 ml Wasser verdünnen.
  • Verhindert Verunreinigungen sowie die Bildung von Algen, Bakterien und Mikroorganismen
Achtung! Bitte beachten: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge