5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
012070-25G 012070-100G
FLUO012070-25GEA 75.6 EUR InStock
FLUO012070-25G FLUO012070-100G
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₂
MDL Number: MFCD00191850
CAS-Nummer: 1450-75-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge