Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
289957-500G 289957-25G 289957-10KG 289957-1KG
SIAL289957-500GEA 70.7 EUR InStock
SIAL289957-500G SIAL289957-25G SIAL289957-10KG SIAL289957-1KG
Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch)
Formel: C₁₈H₂₉NaO₃S
MW: 348.48 g/mol
Melting Pt: > 300 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011508
CAS-Nummer: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
Merck Index: 13,08686
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..