Kupfer(II)phthalocyanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
546682-200MG 546682-2G
SIAL546682-200MGEA 75.4 EUR InStock
SIAL546682-200MG SIAL546682-2G
Kupfer(II)phthalocyanin, Sigma-Aldrich®
Copper(II) phthalocyanine
Formel: C₃₂H₁₆CuN₈
MW: 576.08 g/mol
Melting Pt: 480
MDL Number: MFCD00010719
CAS-Nummer: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Merck Index: 12,02584
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge