2-(Trifluormethyl)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010686-5G 010686-25G
FLUO010686-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010686-5G FLUO010686-25G
2-(Trifluormethyl)benzophenon
2-(Trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₉F₃O
MW: 250.22 g/mol
Siedepunkt: 175…178 °C (31 mmHg)
Melting Pt: 62
MDL Number: MFCD00000377
CAS-Nummer: 727-99-1
EINECS: 211-972-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge