4-(Trifluormethyl)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007595-5G 007595-25G
FLUO007595-5GEA 57.9 EUR InStock
FLUO007595-5G FLUO007595-25G
4-(Trifluormethyl)benzophenon
4-(Trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₉F₃O
MW: 250.22 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (21 mmHg)
Melting Pt: 118
MDL Number: MFCD00000400
CAS-Nummer: 728-86-9
EINECS: 211-974-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge