2-Chlor-3,5-difluorphenol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL9468.1 FL9468.5
CHMPFL9468.1EA 0 EUR InStock
CHMPFL9468.1 CHMPFL9468.5
2-Chlor-3,5-difluorphenol
2-Chlor-3,5-difluorphenol
Formel: C₆H₃ClF₂O
MDL Number: MFCD00075400
CAS-Nummer: 206986-81-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge