2-Chlor-3,6-difluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005604-5G 005604-1G
FLUO005604-5GEA 321 EUR InStock
FLUO005604-5G FLUO005604-1G
2-Chlor-3,6-difluorphenol
2-Chlor-3,6-difluorphenol
Formel: C₆H₃ClF₂O
MW: 164.54 g/mol
MDL Number: MFCD01631450
CAS-Nummer: 261762-50-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge