2,4'-Difluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004784-5G 004784-25G
FLUO004784-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004784-5G FLUO004784-25G
2,4'-Difluorbenzophenon
2,4'-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000319
CAS-Nummer: 342-25-6
EINECS: 206-441-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge