3,4,5-Trichlor-6-phenylpyridazin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB12379.250 BTB12379.1
CHMPBTB12379.250EA 0 EUR InStock
CHMPBTB12379.250 MAYBBTB12379.1
3,4,5-Trichlor-6-phenylpyridazin
3,4,5-Trichlor-6-phenylpyridazin
Formel: C₁₀H₅Cl₃N₂
MW: 259.52 g/mol
CAS-Nummer: 51448-00-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge