Trichter mit kurzem Stiel, gerippt
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
145611 145616 145619 145631 145638
BRND145611EA 434 EUR InStock
BRND145611 BRND145616 BRND145619 BRND145631 BRND145638
Trichter mit kurzem Stiel, gerippt
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Borosilikatglas, gerippte Innenfläche.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für die Schnellfiltration. Öffnungswinkel 60°. Trichterrand geschliffen bzw. feuerpoliert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge