Beryllium ≥99,4% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
10105.FF 10105.FI
10105.FFEA 691 EUR InStock
10105.FF 10105.FI
Beryllium ≥99,4% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Beryllium
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, Vacuum tight Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formel: Be
MW: 9.01 g/mol
Siedepunkt: 2970
Melting Pt: 1278
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134032
CAS-Nummer: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge