Kalzium ≥99,5% (Metall-Basis), Granulat -16 mesh, redestilliert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
42917.09 42917.18 42917.30
42917.09EA 42.2 EUR InStock
42917.09 42917.18 42917.30
Kalzium ≥99,5% (Metall-Basis), Granulat -16 mesh, redestilliert
Kalzium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-70-2 Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Formel: Ca
Siedepunkt: 1484 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 850 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085314
CAS-Nummer: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge