Bor ≥99,4% (Metall-Basis), kristalline Stücke 1-30 mm (0.039-1.2 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
41858.09 41858.18
41858.09EA 260 EUR InStock
41858.09 41858.18
Bor ≥99,4% (Metall-Basis), kristalline Stücke 1-30 mm (0.039-1.2 in)
Boron
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-42-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134034
Formel: B
Dichte: 1,73 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134034
CAS-Nummer: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
Merck Index: 13,01333
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge