Blei ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
42691.DJ 42691.DT
42691.DJEA 72.9 EUR InStock
42691.DJ 42691.DT
Blei ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lead
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈18g/50mm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
MW: 207.2 g/mol
Siedepunkt: 1740
Melting Pt: 327
Dichte: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge