Phosphor, rot 97%, Pulver, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
345975000 345970025
ACRO345975000EA 72.1 EUR InStock
ACRO345975000 ACRO345970025
Phosphor, rot 97%, Pulver, rein
Phosphor
Formel: P
Melting Pt: 590 °C
Dichte: ~ 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133771
CAS-Nummer: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
UN: 1338
ADR: 4.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Bordeaux to dark brown Powder
Assay ≥96.0 % (P)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge