Phosphor, rot, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
04004-1KG 04004-500G 04004-250G
SIAL04004-1KGEA 170 EUR InStock
SIAL04004-1KG SIAL04004-500G SIAL04004-250G
Phosphor, rot, Sigma-Aldrich®
Phosphor
Formel: P
MW: 30.97 g/mol
Dichte: ∼2.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133771
CAS-Nummer: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
UN: 1338
ADR: 4.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge