Tellur ≥99,999% (Metall-Basis), Klumpen
Lieferant: ALFA (AESAR)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
10362.22EA 182 EUR InStock
10362.22 10362.14 10362.36
Tellur ≥99,999% (Metall-Basis), Klumpen
Tellurium
Formel: Te
MW: 127,6 g/mol
Siedepunkt: 990 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 450 °C
Dichte: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134062
CAS-Nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge