Chrom ≥99,997% (Metall-Basis), Stücke, Puratronic® ≤ 6 mm Elektrolytlösung
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10151.14 10151.22
10151.14EA 173 EUR InStock
10151.14 10151.22
Chrom ≥99,997% (Metall-Basis), Stücke, Puratronic® ≤ 6 mm Elektrolytlösung
Chromium
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Siedepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1840 °C
Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge