Rhenium ≥99,97% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10309.FF 10309.FI
10309.FFEA 274 EUR InStock
10309.FF 10309.FI
Rhenium ≥99,97% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Rhenium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈3.29g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formel: Re
Siedepunkt: 5630 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 3180 °C
Dichte: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011195
CAS-Nummer: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge