Rhenium ≥99,97% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
13983.FF 13983.FI
13983.FFEA 566 EUR InStock
13983.FF 13983.FI
Rhenium ≥99,97% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Rhenium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈6.58g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formel: Re
Dichte: 21,02 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011195
CAS-Nummer: 7440-15-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge