n-Hexan-[D14] 99+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
244010010 244010050
ACRO244010010EA 146 EUR InStock
ACRO244010010 ACRO244010050
n-Hexan-[D14] 99+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
n-Hexan-[D14]
Formel: D₃C(CD₂)₄CD₃
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –94,3 °C
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –22 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037562
CAS-Nummer: 21666-38-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge