n-Heptan-[D16] (98% D)
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
CIL-DLM-423-1 CIL-DLM-423-5
PROOCIL-DLM-423-1EA 289 EUR InStock
PROOCIL-DLM-423-1 PROOCIL-DLM-423-5
n-Heptan-[D16] (98% D)
n-Heptan-[D16]
Formel: D₃C(CD₂)₅CD₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062744
CAS-Nummer: 33838-52-7
UN: 1206
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge