Naphthalin-[D8] (98% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
174960010 174960050
ACRO174960010EA 62.8 EUR InStock
ACRO174960010 ACRO174960050
Naphthalin-[D8] (98% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Naphthalin-[D8]
Formel: C₁₀D₈
MW: 136.11 g/mol
Melting Pt: 81…83 °C
Flash-Pt: 78
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001743
CAS-Nummer: 1146-65-2
EINECS: 214-552-7
UN: 1334
ADR: 4.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
D-Enrichment ≥98.0 %
NMR (19F-NMR) ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge