Wasserstoffperoxid 29 - 32% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert ACS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
33323.AD 33323.AP 33323.AY
33323.ADEA 44.1 EUR InStock
33323.AD 33323.AP 33323.AY
Wasserstoffperoxid 29 - 32% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert ACS
Wasserstoffperoxid
CAS No.: 7722-84-1 Molecular Formula: H2O2 Formula Weight: 34.02 Physical Form: Liquid Density: 1.11 Refractive Index: 1.3350 Boiling Point: 107° Solubility: Soluble in water, alcohol and ether. Insoluble in petroleum Beilstein Reference: 3587191 Merck Reference: 14,4798 UN No.: 2014 MDL No.: MFCD00011333
For bleaching and deOdourizing textiles, wood, hair, etc; rocket propulsion; maturing agent in food; water and sewage treatment; disinfectant; laboratory reagent
Formel: H₂O₂
Siedepunkt: 107 °C
Melting Pt: < 0 °C
Dichte: 1,11
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,4798
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge