Becher, niedrige oder hohe Form, Borosilikatglas 3.3
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
90617 90624 90629 90636 90641 90648 90654 90663 91210 91212 91214 91217 91224 91236 91241 91248 91253 91254 91263 91268 91273 91229 90668
BRND90617EA 89.5 EUR InStock
BRND90617 BRND90624 BRND90629 BRND90636 BRND90641 BRND90648 BRND90654 BRND90663 BRND91210 BRND91212 BRND91214 BRND91217 BRND91224 BRND91236 BRND91241 BRND91248 BRND91253 BRND91254 BRND91263 BRND91268 BRND91273 BRND91229 BRND90668
Becher, niedrige oder hohe Form, Borosilikatglas 3.3
Becher
Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Bechergläser 5 ml und 10 ml ohne Graduierung und Beschriftungsfeld
Graduierungen und Beschriftungsfeld.
Zertifizierungen: DIN 12331, ISO 3819
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge