Salzsäure 36% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L13091.AU L13091.0F
L13091.AUEA 32.9 EUR InStock
L13091.AU L13091.0F
Salzsäure 36% (w/w) in wässriger Lösung
Salzsäure
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Odour: Pungent Boiling Point: 81.5-110° Merck Reference: 14,4780 MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
Siedepunkt: 81,5…110 °C
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1,19
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4780
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge