Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Wasserstoffperoxid 30%, extra_pure

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

01176.3110 01176.5110
KRAF01176.3110EA 34.4 EUR InStock
KRAF01176.3110 KRAF01176.5110
Wasserstoffperoxid 30%, extra_pure
Wasserstoffperoxid


Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Melting Pt: < 0 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge