Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Green Nitrile
Lieferant: KIMBERLY CLARK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
99850 99851
112-1787EA 52.7 EUR InStock
112-1787 112-1788
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Green Nitrile
Handschuhe
Diese dünnen Nitril-Handschuhe sind langlebig, bequem zu tragen und bieten einen hervorragenden Schutz gegen Chemikalienspritzer, Viren und Mikroorganismen. Sie ermöglichen dem Anwender dank einer Stärke von nur 0,06 mm die Handhabung von feinen Instrumenten in Laborumgebungen mit geringem Risiko.
  • Frei von Puder, Silikon und Latex: Reduziertes Risiko von allergischen Typ-1-Reaktionen
  • Geringe Handschuhstärke und strukturierte Fingerspitzen für ausgezeichnetes Tastgefühl
  • 250 Handschuhe pro Standardpackung – reduziert Abfall, Lagerfläche und Auswirkungen auf die Umwelt
  • Manschetten mit Rollrand für mehr Festigkeit und einfaches Anziehen
  • 40% höhere Reißfestigkeit als ähnliche Handschuhe
  • Virenschutz gemäß ISO 16604 Verfahren B:2004
  • Statisch ableitend im Gebrauch
Ideal für den Einsatz in nicht sterilen Laboranwendungen in der Chemie, Biochemie, Mikrobiologie, Virologie, Biowissenschaften, biomedizinischen Forschung, Forensik, nicht sterilen Arzneimittelherstellung, und in der Lebensmittelproduktion.
Length: 240 mm (Size XS - M) or 250 mm (Size L - XL)
Thickness: 0,06 mm (palm), 0,09 mm (finger)
Colour: Green
EN 374; EN 455, Cat. III; AQL 0,65 Food contact approved
Zertifizierungen: PPE Kat. III (EU) 2016/425, EN 374-1 Typ C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge